Learn More
Fisherbrand™ Isotemp III™ Recirculating Chiller, 230V/50Hz
A compact line of refrigerated recirculating chillers.
4695.00€ - 4965.00€
Specifica
Temperatura ambiente 10°C to 35°C
Capacità (sistema metrico) 19 L
Capacità di raffreddamento 1900 W
Gamma di temperatura -10°C to +30°C
Modello Isotemp III
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di pompa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di pompa Prezzo Quantità e disponibilità  
11346641
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
198221010001
PD1 (Positive Displacement Pump)
4695.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11356641
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
198222010001
PD2 (Positive Displacement Pump)
4965.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intuitive digital controller for ease of use
  • Pressure gauge on front panel for easy viewing of application pressure
  • High and low temperature alarms
Controller indicator lights:
  • Indicate when unit is cooling
  • Indicate when setpoint is being changed
  • Indicate when high and low temperature limits are being changed or are exceeded
Specifica
Specifica
10°C to 35°C
1900 W
Isotemp III
±0.5°C
19 L
-10°C to +30°C
R134A
584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Isotemp III™ Recirculating Chiller, 230V/50Hz