Learn More
Fisherbrand™ Vaschette per ghiaccio isotermiche
GREENER_CHOICE
Lunga durata e isolamento eccellente. Le vaschette per ghiaccio Fisherbrand™ IsoThermal sono i contenitori di raffreddamento ideali per l'uso con materiali ultra-freddi. Pratiche e facili da utilizzare, con coperchi che si inseriscono saldamente sotto il cestello. Disponibili in tre formati con codifica a colori.
Marca:  Fisherbrand™ HS28729R
150.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11344085
  • 167.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal containers for ultra-cold environments.
  • Rigid single-molded polyurethane provides high durability and stability when chilling samples.
  • Excellent insulation properties
  • The close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob.
  • Containers will not sweat or leak and will not break or deform with normal use.
  • Withstands temperatures from -80°C to +95°C.
Convenient, user-friendly design:
  • Lids nest conveniently under the bucket because they are keyed to fit together.
  • Molded handles ensure safe handling and transport.
  • Precise pour spout for easy emptying.
  • Tapered design for easy stacking.
  • Color-coded (green, blue, red) for easy organization and identification.
Specifica
Specifica
163 mm
52,1 cm
521 mm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Ghiaccio secco, ghiaccio, ghiaccio/sale ecc.
Vaschetta per ghiaccio
9 l
Refrigerated
6.4 in.
2.1 in.
11.5 in.
2.4 gal.
Isotermico
Rosso
Not Autoclavable
Da –80 a 240 °C