Learn More
Tocris Bioscience™ IWP 4
Potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling
Marca:  Tocris Bioscience™ 5214/10
Codice prodotto. 18732428
  • 334.00€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IWP 4 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling (IC50 = 25 nM). Has minimal effect on Notch and Hedgehog signaling pathways. Induces differentiation of cardiomyocytes from human ESCs and iPSCs.
Specifica
Specifica
>98%
IWP 4
IWP 4
10 mg
496.62
For Research Use Only