Learn More
Tocris Bioscience™ IWP 4
Potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling
334.00€ - 1380.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | IWP 4 |
Peso molecolare | 496.62 |
Inibitori | IWP 4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18732428
|
Tocris Bioscience™
5214/10 |
10 mg |
334.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18760159
|
Tocris Bioscience™
5214/50 |
50 mg |
1380.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling (IC50 = 25 nM). Has minimal effect on Notch and Hedgehog signaling pathways. Induces differentiation of cardiomyocytes from human ESCs and iPSCs.Specifica
>98% | |
IWP 4 | |
496.62 | |
IWP 4 |
For Research Use Only