Learn More
GPE Scientific™ J Young NMR Valve with Tube Attached
GPE Scientific™ J Young NMR Valve with Tube Attached allows you to handle your NMR sample without flame sealing your tubes.
103.00€ - 131.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15854874
|
GPE Scientific™
S-5-200-JY-7-YELLOW |
200 MHz | 7 in. |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15864874
|
GPE Scientific™
S-5-200-JY-8-YELLOW |
200 MHz | 8 in. |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874874
|
GPE Scientific™
S-5-500-JY-7-YELLOW |
500 MHz | 7 in. |
126.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15884874
|
GPE Scientific™
S-5-500-JY-8-YELLOW |
500 MHz | 8 in. |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Handle your NMR sample without flame sealing your tubes.
- Teflon covered O-ring eliminates material incompatibilities.
- Completely greaseless Teflon assembly means the tube is easy to use and to disassemble for cleaning.
- Includes female joint for quick attachment to your vacuum rack.
- Yellow piston
- Negative pressure/high vacuum.
- Leak tested to 10-9mbar liters/sec.
Specifica
5mm NMR Valve |
Titolo del prodotto
GPE Scientific™ J Young NMR Valve with Tube Attached