Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and B14 Socket
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and B14 Socket is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
Marca:  GPE Scientific™ JCS/1000
Codice prodotto. 15874794
  • 182.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and B14 socket
Specifica
Specifica
1000 mL
Fine thread tap and B14 socket
Size: 14
Vacuum manifolds and Schlenk lines
Sample Flask
Titolo del prodotto
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and B14 Socket > Capacità: 1000 ml