Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask with O-Ring Tap and Cold Finger Plain Arm
GPE Scientific™ J Young Sample Flask with O-Ring Tap and Cold Finger Plain Arm is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
Marca:  GPE Scientific™ CSY/100
Codice prodotto. 15834744
  • 151.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed with a side arm for evacuating or filling with gases
  • For connection to Schlenk lines
  • Includes O-ring tap
  • Includes cold finger plain arm
Specifica
Specifica
100 mL
O-ring tap and cold finger plain arm
Sample Flask
Titolo del prodotto
GPE Scientific™ J Young Sample Flask with O-Ring Tap and Cold Finger Plain Arm > Capacità: 100 ml