Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
Marca:  GPE Scientific™ JCC/50
Codice prodotto. 15778029
  • 117.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and cone
Specifica
Specifica
50 mL
Fine thread tap and cone
Size: 19
Vacuum manifolds and Schlenk lines
Schlenk Flask