Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
116.00€ - 164.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum manifolds and Schlenk lines |
---|---|
Include | Fine thread tap and cone |
Product Type | Schlenk Flask |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15768029
|
GPE Scientific™
JCC/25 |
25 mL |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15778029
|
GPE Scientific™
JCC/50 |
50 mL |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15854784
|
GPE Scientific™
JCC/100 |
100 mL |
123.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15884784
|
GPE Scientific™
JCC/250 |
250 mL |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15894784
|
GPE Scientific™
JCC/500 |
500 mL |
155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874784
|
GPE Scientific™
JCC/1000 |
1000 mL |
164.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap and cone
Specifica
Vacuum manifolds and Schlenk lines | |
Fine thread tap and cone | |
Schlenk Flask |