Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Glass Key and Socket
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Glass Key and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds, and is available in different capacities.
Marca:  GPE Scientific™ SRG/500
Codice prodotto. 15814904
  • 153.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes glass key and socket
  • Available in various capacities
  • Available with different joint sizes
Specifica
Specifica
500 mL
Schlenk Flask
Round
Glass key and socket
Joint size: 24
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Glass Key and Socket > 500mL