Learn More
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and Plain Arm
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and Plain Arm is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
Marca:  GPE Scientific™ CSB/1000
Codice prodotto. 15824734
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed with a side arm for evacuating or filling with gases
  • For connection to Schlenk lines
  • Round-bottomed shape
  • Includes plain arm
  • Includes O-ring tap
Specifica
Specifica
1000 mL
O-Ring Tap and Plain Arm
Vacuum/Schlenk Flask
Titolo del prodotto
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and Plain Arm > Capacità: 1000 ml