Learn More
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Cigarette Butt Receptacles Accessories
For safe containment and disposal of cigarette butts
Marca:  Justrite™ 268505
Codice prodotto. 12980225
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Anchoring Cable: 91.4cm (36 in.) wire rope cable provides added security or greater stability in severe weather
  • Brass Padlock: 3/16 in. dia. shackle
  • Bucket Liners: special, burn-resistant laminated aluminum/poly construction; include twist-ties; fit any bucket 29.8cm (11.75 in.) wide x 25.4cm (10 in.) high maximum size
Specifica
Specifica
Silver
1 Ea.
Justrite™ elite smokers cease-fire cigarette butt receptacles
Galvanized Steel
91.44 cm
Padlock
36 in.
Anchoring Cable Kit
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions