Learn More
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Cigarette Butt Receptacles Accessories
For safe containment and disposal of cigarette butts
17.37€ - 947.58€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Justrite™ elite smokers cease-fire cigarette butt receptacles |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12930225
|
Justrite™
26827 |
Disposal Bucket Liner | 10 Pk. |
61.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12940225
|
Justrite™
26830 |
Disposal Bucket Liner | 250/Cs. | N/A | |||||
12980225
|
Justrite™
268505 |
Anchoring Cable Kit | 1 Ea. | N/A | |||||
12990225
|
Justrite™
268506 |
Padlock | 1 Ea. | N/A | |||||
Descrizione
- Anchoring Cable: 91.4cm (36 in.) wire rope cable provides added security or greater stability in severe weather
- Brass Padlock: 3/16 in. dia. shackle
- Bucket Liners: special, burn-resistant laminated aluminum/poly construction; include twist-ties; fit any bucket 29.8cm (11.75 in.) wide x 25.4cm (10 in.) high maximum size
Specifica
Justrite™ elite smokers cease-fire cigarette butt receptacles |