Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Cabinet Shelves
With built-in troughs to help contain spills
Marca:  Justrite™ 29937
Codice prodotto. 11919557
  • 110.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In acciaio galvanizzato di grande spessore
  • I ripiani dirigono le fuoriuscite nella parte posteriore e inferiore
  • Ciascun ripiano ha una capacità massima di 350 libbre (159 kg)
  • Regolazione a intervalli di 3 pollici (7.6 cm) per uno stoccaggio versatile
Specifica
Specifica
39.37 in.
30, 40 and 45 gal. 43 in. W two door cabinet or 17 gal. piggyback cabinet
10 libbre
14 in.
Acciaio galvanizzato
100 cm
Scanalature integrate per il contenimento delle fuoriuscite
5 kg
35.56 cm
Ripiano per armadio
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Justrite™ SpillSlope™ Cabinet Shelves > L x W: 39.38 x 14 in.