Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Cabinet Shelves
With built-in troughs to help contain spills
Marca: Justrite™ 29944
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- In acciaio galvanizzato di grande spessore
- I ripiani dirigono le fuoriuscite nella parte posteriore e inferiore
- Ciascun ripiano ha una capacità massima di 350 libbre (159 kg)
- Regolazione a intervalli di 3 pollici (7.6 cm) per uno stoccaggio versatile
Specifica
30.75 in. | |
Armadio tipo Sure-Grip™, tutti gli armadi di sicurezza a due sportelli da 60 galloni | |
16 libbre | |
29 in. | |
2 in. |
77.15 cm | |
5.08 cm | |
7 kg | |
73.7 cm | |
Ripiano per armadio |
Titolo del prodotto
Justrite™ SpillSlope™ Cabinet Shelves > L x W 30.375 x 29 in.