Learn More
Kartell™ K32 Rubber Hoses
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
Marca:  Kartell™ 0386200
Codice prodotto. 10409761
  • 44.70€ / 10m
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
orange, natural rubber K32, 5mm x 8mm, 10m length
Specifica
Specifica
5 mm
8 mm
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
10 m
70°C
Rubber
10 m
-35°C
Orange