Learn More
Kartell™ K32 Rubber Hoses
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
38.65€ - 93.85€
Specifica
Materiale | Rubber |
---|---|
Overall Length (Metric) | 10 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. |
Min. Operating Temperature (Metric) | -35°C |
Quantità confezione | 10 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10728052
|
Kartell™
0386100 |
4 mm |
38.65€
10m |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10717862
|
Kartell™
0386300 |
6 mm |
48.20€
10m |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10155051
|
Kartell™
0386600 |
8 mm |
93.85€
10m |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10409761
|
Kartell™
0386200 |
5 mm |
44.70€
10m |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
- Suitable for gases
- Suitable for non-corrosive liquids
- Can be used with medium concentration acids
- Can withstand temperatures of -35°C to 70°C
Specifica
Rubber | |
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. | |
10 m | |
70°C |
10 m | |
-35°C | |
Orange |