Learn More
Kanamycin Sulfate (White Powder), Fisher BioReagents
For selecting transformed cells containing kanamycin resistance gene
Marca: Fisher BioReagents BP906-5
29.54 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
For selecting transformed cells containing kanamycin resistance gene
Specifica
Kanamycin Sulfate | |
Solid | |
6.5 to 8.5 | |
Poly Bottle | |
White | |
C18H38N4O15S | |
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid | |
134129479 |
Kanamycin Sulfate | |
25389-94-0 | |
< 1.0% | |
> 750μg/mg | |
5 g | |
15, 5329 | |
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O | |
582.575 | |
582.58 |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Safety and Handling
- Kanamycin Sulfate
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Precautionary Statement
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Kanamycin sulphate
Special Offers
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
51Hours
10Minutes
52Seconds
43nuova offerta Save Up to 70%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.