Learn More
Kaolin, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10752574
Kaolin, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10752574
2.5 kg, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Codice prodotto. 10752574
Marca: Thermo Scientific Acros 211740025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1332-58-7
Formula molecolare Al2H4O9Si2
Molecular Weight (g/mol) 258.16
Numero MDL MFCD00062311
InChI Key NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC Name oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Kaolin
Punto di fusione 1750.0°C
Colore Beige
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 14,5282
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Peso formulazione 258.2
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 1.5% max.
Perdita alla combustione 10.8% to 11.8%
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465235 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2024 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numero di lottoA0459927 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/02/2024 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numero di lottoA0456188 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/09/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numero di lottoA0454625 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Numero di lottoA0449731 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
Titolo del prodotto
Kaolin, pure, Thermo Scientific Chemicals >