Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10786291
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Identificatori chimici
Numero MDL 132730
Specifica
Colore Black to Red
Quantità 1 L
Punti di ebollizione 64°C
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aqualine Titrant 2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ A§.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuA§ dopo l'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™ >