Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 0.2mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
40 mL
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Quantità | 40 mL |
Punti di ebollizione | 138.5°C |
Imballaggio | Ampoule |
Punto di fusione | -34°C |
Forma fisica | Liquid |
Densità vapore | &3.66 |
Numero MDL | 240423 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Water Standard 0.10-0.20 mg/g
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente A§ dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 0.2mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical >