Learn More
BINDER™ KB Cooling Incubator
GREENER_CHOICE
KB units are able to incubate with precision even when fully loaded, feature a hot-air disinfection routine, and can be programmed for weekend operation with ease.
7400.00€ - 20236.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Tecnologia a convezione APT.Line Preheating Chamber Technology
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
30238307
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BINDER™
9020-0471
63 L
7400.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238369
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BINDER™
9020-0472
127 L
8166.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238350
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BINDER™
9020-0473
262 L
10118.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238299
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BINDER™
9020-0474
472 L
12468.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238261
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BINDER™
9020-0475
727 L
15841.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238314
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BINDER™
9020-0476
1070 L
20236.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Features:
  • Temperature range: 0 to 70°C
  • Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
  • Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
  • Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
  • Door heating to prevent condensation
  • Housing design with HIT technology
  • Interior made completely of stainless steel
  • Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
  • Two racks made of stainless steel
  • Large access port with silicone plug
  • Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
  • Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
  • Simple programming of a second set temperature value
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Data interfaces include ethernet and USB
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Sensore IR
Stainless Steel
Not Included
°°
208/240 V
Stainless Steel (304/1.4301)
APT.Line Preheating Chamber Technology
2
CEE
Refrigerated Incubator
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BINDER™ KB Cooling Incubator