Learn More
Kerosene Blank, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca:  SPEX Certiprep KER-BLK-G
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11460269
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Kerosene Blank
  • 1 Gallon volume
  • Organometallic Oil Standard
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Kerosene Blank
1 gal.
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Kerosene
Triple-leached LDPE bottle
With Certificate of Analysis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Offerte speciali
Product intended for laboratory use only