Learn More
Kerosene Blank, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
49.75€ - 149.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Kerosene Blank |
---|---|
Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
Certificato di analisi | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11450269
|
SPEX Certiprep
KER-BLK |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
49.75€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11460269
|
SPEX Certiprep
KER-BLK-G |
1 gal. | Triple-leached LDPE bottle | ||||||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Kerosene Blank
- Organometallic Oil Standard
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Kerosene Blank | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Triple-leached LDPE bottle | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Kerosene |
Sicurezza e movimentazione
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P331-NON provocare il vomito.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Kerosine (petroleum)
Product intended for laboratory use only