Learn More
DiscoverX KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (G418)
The KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (G418) are retroparticles for transducing cells of interest with PL to allow for cytotoxicity assays. Contains 4 vials of cryopreserved retroparticles. Resists G418.
Marca: DiscoverX 97-0003
Descrizione
The KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (G418) are MMLV particles designed to transduce adherent cells. This allows production of PL-tagged, G418-resistant target cells of interest for use in cytotoxicity assays involving detection of cell lysis. This product uses EFC technology. The retroparticle mix can be used to transduce target cells with a PL-tagged housekeeping gene. Target cell death in a cytotoxicity assay will release PL to the media, where EA contained in the detection reagent will produce EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.Specifica
Retroparticles | |
Retroparticles | |
4 Vials |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.