Learn More
DiscoverX KILR™ Retroparticles for Suspension Cells (Hygromycin B)
The KILR™ Retroparticles for Suspension Cells (Hygromycin B) are retroparticles for transducing cells of interest with PL to allow for cytotoxicity assays. Contains 4 vials of cryopreserved retroparticles. Resists Hygromycin B.
Marca:  DiscoverX 97-0006
Encompass
Codice prodotto. 17314839
  • 7168.50€ / 4 fiale
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The KILR™ Retroparticles for Suspension Cells (Hygromycin B) are MMLV particles designed to transduce suspension cells. This allows production of PL-tagged, hygromycin B-resistant target cells of interest for use in cytotoxicity assays involving detection of cell lysis. This product uses EFC technology. The retroparticle mix can be used to transduce target cells with a PL-tagged housekeeping gene. Target cell death in a cytotoxicity assay will release PL to the media, where EA contained in the detection reagent will produce EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.
Specifica
Specifica
Retroparticles
Retroparticles
4 Vials
Documenti
One moment while we fetch your results.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
DiscoverX KILR™ Retroparticles for Suspension Cells (Hygromycin B)