Descrizione
- Conformità garantita:- DPI Cat I secondo normativa UE 2016/425; - Certificato di conformità per lotto disponibile online; - Certificato di sterilità per lotto disponibile online
- Adatte all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, fornite con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
- Con tecnologia avanzata CLEAN-DON™
Specifica
Specifica
Size | Unica |
Product Type | Protective Sleeve |
Materiale | Tessuto in SMS |
Sterilità | Sterile |
Monouso | Single-use |
Tipo di chiusura | Hook and Loop Strap |
Tipo di giuntura | Stitched |
Senza lattice | Yes |
Modello | 36077 |
Certificazione/Conformità | Type 6 PPE Category III |
Vedi altri risultati |
RightCycle
Titolo del prodotto
Ansell Kimtech A5 Maniche sterili - Bianco >