Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Descrizione
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 resistenza a degradazione da agenti chimici- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- ASTMD6978-05 protezione da spruzzi di agenti citotossici- Livello di garanzia di sterilità (SAL) 10-6- Certificato di analisi disponibile online- Certificato di sterilità disponibile online
- L'efficiente struttura in nitrile bianco ecosostenibile è certificata con livello di garanzia della sterilità (SAL) di categoria 10-6. L'imballaggio pronto per la camera bianca riduce i rifiuti senza compromettere la sicurezza
- Il materiale in nitrile bianco completamente sterilizzato è più resistente e sottile del lattice e garantisce livelli elevati e certificati di protezione dalla contaminazione di particelle, microrganismi, virus, sostanze citotossiche e schizzi di sostanze chimiche, con un basso livello di endotossine
- I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore bianco e con un elevato livello di igiene
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Order Info
Imballati e avvolti in polietilene per l'uso in camera sterile. Confezionato in camera sterile ISO - Classe 5. Disponibile certificato di analisi e di irradiazione.
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Riciclabile
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 5151, ASTM D 412, D 573, ASTM D 3767, D 3577, ASTM D 3767, D 6319, IEST-RP-CC005, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Yes |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1.5 |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell Kimtech G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano >