Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials without Closures
Manufactured from amber 33 expansion borosilicate glass
223.00€ - 505.00€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile filo | Screw |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Certificazione/Conformità | USP Type I |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11873003
|
DWK Life Sciences
609121528 |
0.5 dr. | 13-425 |
224.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11863003
|
DWK Life Sciences
609121235 |
0.5 dr. | 8-425 |
223.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803013
|
DWK Life Sciences
609121760 |
2 dr. | 15-425 |
270.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-06-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11813013
|
DWK Life Sciences
609121940 |
1.5 dr. | 15-425 |
247.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883003
|
DWK Life Sciences
609121545 |
1 dr. | 13-425 |
236.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11833013
|
DWK Life Sciences
609122895 |
10 dr. | 24-400 |
505.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11823013
|
DWK Life Sciences
609122857 |
5 dr. | 24-400 |
417.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11893003
|
DWK Life Sciences
609121738 |
1 dr. | 15-425 |
233.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Amber vials offer protection against harmful light and UV rays for light sensitive products.
Specifica
Amber | |
Screw | |
USP Type I |
Borosilicate Glass | |
Screw Cap |