Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2mL and 4mL Autosampler Vials without Closures:Screw Threads
Constructed of borosilicate glass
Marca:  DWK Life Sciences 331545S
Codice prodotto. 11803053
  • 1370.00€ / pezzi 2000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Finish: Screw thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Borosilicate Glass
Chromatography applications
100
45 mm
4 mL Autosampler Vial
15 mm
4.0 mL
1.77 in.
Screw Cap
100 Pk.