Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2mL and 4mL Autosampler Vials without Closures:Screw Threads
Constructed of borosilicate glass
585.00€ - 1370.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography applications
N. per confezione 100
Tipo di chiusura Screw Cap
Quantità 100 Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Tipo Altezza (sistema imperiale) Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Tipo Altezza (sistema imperiale) Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11893043
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
Clear 2 mL Autosampler Vial 1.25 in. 2.0 mL
585.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11803053
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
331545S
Clear 4 mL Autosampler Vial 1.77 in. 4.0 mL
1370.00€
pezzi 2000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11813053
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
Clear 4 mL Autosampler Vial with Marking Spot 1.77 in. 4.0 mL
795.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11853053
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
Amber 2 mL Autosampler Vial 1.25 in. 2.0 mL
718.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11863053
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
Amber 4 mL Autosampler Vial 1.77 in. 4.0 mL
795.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11873053
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
Amber 4 mL Autosampler Vial with Marking Spot 1.77 in. 4.0 mL
841.00€
pezzi 2000
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Finish: Screw thread
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
100
100 Pk.
Chromatography applications
Screw Cap