Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2mL and 4mL Autosampler Vials without Closures:Screw Threads
Constructed of borosilicate glass
Marca: DWK Life Sciences 511545SA
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Finish: Screw thread
Specifica
Amber | |
Borosilicate Glass | |
Chromatography applications | |
100 | |
45 mm | |
4 mL Autosampler Vial |
15 mm | |
4.0 mL | |
1.77 in. | |
Tappo a vite | |
100 Pk. |