Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansion Borosilicate Glass Melting Point Capillaries
51 expansion borosilicate glass
Marca: DWK Life Sciences 34500-99
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- O.D.: 1.5 to 1.8mm
- 100 capillaries per vial
Specifica
Borosilicate Glass | |
Melting Point Capillary | |
Both ends open | |
3.93 in. |
0.25 mm | |
USP type I, ASTM E438 | |
1.5 to 1.8 mm | |
100 mm |