Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansion Borosilicate Glass Melting Point Capillaries
51 expansion borosilicate glass
330.00€ - 367.00€
Specifica
Product Type | Melting Point Capillary |
---|---|
Spessore (sistema metrico) parete | 0.25 mm |
Materiale | Borosilicate Glass |
Certificazione/Conformità | USP type I, ASTM E438 |
Diametro (sistema metrico) esterno | 1.5 to 1.8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) tubo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) tubo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11853063
|
DWK Life Sciences
34500-99 |
Both ends open | 100 mm |
330.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11863063
|
DWK Life Sciences
34505-99 |
One end sealed | 90 mm |
367.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made from Kimax-51 borosilicate glass
- Approximate O.D. 1.5 to 1.8mm
- Thickness of wall 0.2mm
- Packed in vials with 100 capillaries per vial
Specifica
Melting Point Capillary | |
Borosilicate Glass | |
1.5 to 1.8 mm |
0.25 mm | |
USP type I, ASTM E438 |