Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansion Borosilicate Glass Melting Point Capillaries
51 expansion borosilicate glass
Marca:  DWK Life Sciences 34505-99
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11863063
  • 367.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 06-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • O.D.: 1.5 to 1.8mm
  • 100 capillaries per vial
Specifica
Specifica
0.25 mm
Borosilicate Glass
One end sealed
3.54 in.
Melting Point Capillary
USP type I, ASTM E438
1.5 to 1.8 mm
90 mm