Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials without Closures
Packaged in corrugated trays with partitions
Marca:  DWK Life Sciences 608122895
Codice prodotto. 11842993
  • 434.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 18-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Borosilicate Glass
Screw
95 mm
24-400
28 mm
40 mL
10.82 dr.
ASTM Type I, Class A