Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials without Closures
Packaged in corrugated trays with partitions
191.00€ - 440.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile filo | Screw |
Certificazione/Conformità | ASTM Type I, Class A |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11842983
|
DWK Life Sciences
608121528 |
2 mL | 15 mm | 28 mm | 13-425 |
263.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11822993
|
DWK Life Sciences
60812-2857 |
20 mL | 28 mm | 57 mm | 24-400 |
383.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11882983
|
DWK Life Sciences
608121940 |
6 mL | 19 mm | 40 mm | 15-425 |
224.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11832993
|
DWK Life Sciences
60812-2870 |
25 mL | 28 mm | 70 mm | 24-400 |
440.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11842993
|
DWK Life Sciences
608122895 |
40 mL | 28 mm | 95 mm | 24-400 |
434.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11862983
|
DWK Life Sciences
608121738 |
4 mL | 17 mm | 38 mm | 15-425 |
213.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11822983
|
DWK Life Sciences
608121232 |
1.8 mL | 12 mm | 32 mm | 8-425 |
191.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11852983
|
DWK Life Sciences
608121545 |
4 mL | 15 mm | 45 mm | 13-425 |
208.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11812993
|
DWK Life Sciences
608122385 |
24 mL | 23 mm | 85 mm | 20-400 |
385.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||
11892983
|
DWK Life Sciences
608121965 |
12 mL | 19 mm | 65 mm | 15-425 |
277.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11802993
|
DWK Life Sciences
60812-2170 |
16 mL | 21 mm | 70 mm | 18-400 |
290.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11832983
|
DWK Life Sciences
60812-1235 |
2 mL | 12 mm | 35 mm | 8-425 |
196.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11872983
|
DWK Life Sciences
608121760 |
8 mL | 17 mm | 60 mm | 15-425 |
242.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
ASTM Type I, Class A |