Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials without Closures
Packaged in corrugated trays with partitions
Marca:  DWK Life Sciences 608121965
Codice prodotto. 11892983
  • 277.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Borosilicate Glass
Screw
65 mm
15-425
19 mm
12 mL
3.2 dr.
ASTM Type I, Class A