Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer Flasks with Screw Caps
Plastic-coated for added safety
Marca:  DWK Life Sciences KC267201000
Codice prodotto. 11707989
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: Blue caps and pour rings
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Plastic-coated for added safety
  • KimCote™ plastic coating
  • Large openings and GL 45 threaded closures for easy access and tight sealing
  • Blue caps and clear pour rings included
  • Marking spots and scales are durable white ceramic enamel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Reverse metric scale graduations
1000 mL
50 to 1000 mL
20.5 cm
White Ceramic Enamel Marking
128 mm
Polypropylene
5.04 in.
Borosilicate Glass
8.07 in.
Clear pour rings
Screw