Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Cylindrical TLC Developing Tanks
Cylindrical glass tanks for the development of 1 x 3 in. to 10 x 20cm plates.
310.00€ - 422.00€
Specifica
Tipo | Cylindrical TLC Developing Tank |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Provides Maximum Vapor Phase Saturation with a Minimum Amount of Solvent |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale chiusura | Capacità | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale chiusura | Capacità | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13045803
|
DWK Life Sciences
416170-0520 |
5 x 20 cm Plate Size | Glass | 10 H x 5 cm I.D. Plate | Glass |
310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13055803
|
DWK Life Sciences
416170-1020 |
10 x 20 cm Plate Size | Glass | 10 H x 5 cm I.D. Plate | Glass |
422.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- These tanks provide maximum vapor phase saturation with a minimum amount of solvent
- Polyethylene or glass cap included
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Cylindrical TLC Developing Tank | |
Provides Maximum Vapor Phase Saturation with a Minimum Amount of Solvent | |
Cylindrical |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Cylindrical TLC Developing Tanks