Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Marca:  DWK Life Sciences 749520-0090
Codice prodotto. 10057312
  • 278.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Pestello per pellet monouso
  • Scegliere materiali apirogeni autoclavabili in polipropilene o esenti da RNasi e DNasi (prodotti in condizioni di camera sterile M5.5 [Classe 10,000])
  • Disponibile con o senza 100 microprovette
  • Le microprovette hanno le stesse proprietà e sono confezionate singolarmente per garantirne la purezza
  • Lunghezza del pestello con punta, 7 cm (2.75 pollici)
Pestello per pellet riutilizzabile
  • Testa in polimero CTFE autoclavabile con stelo in acciaio inox
  • Lunghezza del pestello con punta, 6 cm (2.5 pollici) per misura da 0.5 ml; 14 cm (5.59 pollici) per misura da 1.5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.05 once
Polipropilene
2.75 in.
100 microprovette
70 mm
1.5 ml
Pestello per pellet
Per la risospensione di pellet di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Motore senza cavo
0.05 once, 1.5 ml