Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Replacement Tube For All-Glass Dounce Tissue Grinders
A range of replacement tubes for Dounce Tissue Grinders, from 2mL to 100mL.
125.00€ - 162.00€
Specifica
Quantità | Case of 1 |
---|---|
Product Type | Tissue Grinder Tube |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dounce all Glass tissue grinders |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11816271
|
DWK Life Sciences
885303-0015 |
0.5 oz., 15mL |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11864361
|
DWK Life Sciences
885303-0040 |
1.35 oz., 40mL |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11883722
|
DWK Life Sciences
885303-0002 |
0.06 oz., 2mL |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
A range of replacement tubes for Dounce Tissue Grinders, from 2mL to 100mL.
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Case of 1 | |
Tissue Grinder Tube | |
Dounce all Glass tissue grinders |