Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Open-Top PolypropyleneScrew Thread Closures with Bonded White PTFE Liners
Intended for single-use injection
Marca:  DWK Life Sciences 73814BL9425
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11823043
  • 745.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured using the highest quality raw materials
  • Designed for an ideal fit with Kimble Chase autosampler vials
  • Pre-assembled caps and septa minimizes contamination due to handling
Specifica
Specifica
PTFE
Polypropylene
9-425