missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached White Rubber Lined Caps

Packaged in corrugated trays with partitions

Marca:  DWK Life Sciences 60811D-1528

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11892973

  • 277.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Small case quantities
  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
  • Attached closed top black phenolic closures

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

A
Clear
Borosilicate Glass
Screw
Phenolic
28 mm
Rubber
15 mm
2 mL
0.5 dr.
Screw Cap (Closed-top)
200/Cs.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato