Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached White Rubber Lined Caps
Packaged in corrugated trays with partitions
170.34€ - 351.00€
Specifica
Classificazione | A |
---|---|
Material (Liner) | Rubber |
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile filo | Screw |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11812953
|
DWK Life Sciences
60811D-10 |
40 mL | 28 mm | 95 mm | 72/Cs. |
205.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11842973
|
DWK Life Sciences
60811D-6 |
24 mL | 23 mm | 85 mm | 144/Cs. |
351.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11802983
|
DWK Life Sciences
60811D1738 |
4 mL | 17 mm | 38 mm | 200/Cs. |
282.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11802973
|
DWK Life Sciences
60811D-2 |
8 mL | 17 mm | 60 mm | 144/Cs. |
228.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11823023
|
DWK Life Sciences
60811D-12 |
2 mL | 12 mm | 35 mm | 288/Cs. |
320.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11892973
|
DWK Life Sciences
60811D-1528 |
2 mL | 15 mm | 28 mm | 200/Cs. |
270.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11812983
|
DWK Life Sciences
60811D1940 |
6 mL | 19 mm | 40 mm | 200/Cs. |
294.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11822953
|
DWK Life Sciences
60811D5 |
20 mL | 28 mm | 57 mm | 72/Cs. |
185.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11812973
|
DWK Life Sciences
60811D-3 |
12 mL | 19 mm | 65 mm | 144/Cs. |
201.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11892963
|
DWK Life Sciences
60811D-11 |
4 mL | 15 mm | 45 mm | 144/Cs. |
226.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11832973
|
DWK Life Sciences
60811D4 |
16 mL | 21 mm | 70 mm | 144/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Small case quantities
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
- Attached closed top black phenolic closures
Specifica
A | |
Clear | |
Screw | |
Screw Cap (Closed-top) |
Rubber | |
Borosilicate Glass | |
Phenolic |