Learn More
DWK Life Sciences Provette per comparazione colorimetrica
Fill Kimble™ Low Form Nessler Color Comparison Tubes and let their shadowless bottom transmit undistorted light. No dark spots form when the tubes are filled with liquid and viewed from the top.
Marca:  DWK Life Sciences 45310-50
308.22 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26100kg
Codice prodotto. 11848502
  • 345.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Fill Kimble™ Low Form Nessler Color Comparison Tubes and let their shadowless bottom transmit undistorted light. No dark spots form when the tubes are filled with liquid and viewed from the top.
  • Durable white ceramic enamel rings and legend
  • Graduation Line
  • Clear
Specifica
Specifica
50 ml
Non-sterile
25 mm
Anelli in ceramica smaltata bianca e legenda
Cilindro graduato
Unmatched set of 6
Vetro borosilicato
Clear
175 mm
USP, ASTM E 438, APHA
50 ml
4.92 to 5.35 in.