Learn More
DWK Life Sciences Provette per comparazione colorimetrica
Fill Kimble™ Low Form Nessler Color Comparison Tubes and let their shadowless bottom transmit undistorted light. No dark spots form when the tubes are filled with liquid and viewed from the top.
202.00€ - 345.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Sì |
Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438, APHA |
Tipo di bilancia | Cilindro graduato |
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17700868
|
DWK Life Sciences
45310-100 |
100 mL |
202.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11848502
|
DWK Life Sciences
45310-50 |
50 ml |
345.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Fill Kimble™ Low Form Nessler Color Comparison Tubes and let their shadowless bottom transmit undistorted light. No dark spots form when the tubes are filled with liquid and viewed from the top.
- Durable white ceramic enamel rings and legend
- Graduation Line
- Clear
Specifica
Vetro borosilicato | |
Sì | |
Cilindro graduato |
Non-sterile | |
USP, ASTM E 438, APHA |