Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Wide Tip Opening Reusable Serological Pipets with Plugging Top
For use with viscous liquids, slurries and suspensions. Wide tip opening for fast delivery.
239.70€ - 358.00€
Specifica
Calibrato | Yes |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM E1044 |
Diametro (sistema metrico) interno | Large |
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduato | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11833133
|
DWK Life Sciences
37034B-5 |
5 mL | 350 mm |
358.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11808482
|
DWK Life Sciences
37034B25 |
25 mL | 400 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11898472
|
DWK Life Sciences
37034B10 |
10 mL | 350 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For use with viscous liquids, slurries and suspensions. Wide tip opening for fast delivery.
- Constricted top for cotton-plugging
- Color-coded options: 5mL (blue), 10mL (orange), 25mL (white)
- Tip opening 3mm
- Graduated: graduation intervals 0.1mL
- Designed from ASTM Specification E1044, Style III requirements
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Specifica
Yes | |
Large | |
Yes |
ASTM E1044 | |
Borosilicate Glass | |
Serological Pipet |