Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Borosilicate Glass Tubes with Plain End
Without marking spot
280.00€ - 447.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM E982, Type IV |
---|---|
Tipo di design | Plain |
Materiale | Borosilicate Glass |
Tipo di etichetta | None |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11302510
|
DWK Life Sciences
45060-650 |
0.7 mL | 6 mm | 50 mm |
280.00€
pezzi 720 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16355805
|
DWK Life Sciences
45060-25150 |
55 mL | 25 mm | 150 mm |
447.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Without marking spot
- Culture tubes made from KG-33 glass feature fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
- Designed from ASTM™ specification E982, Type IV requirements
Specifica
ASTM E982, Type IV | |
Plain | |
Borosilicate Glass | |
None |