Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™ Heavy-Wall Filter Flasks
Heavy-wall borosilicate glass provides mechanical strength for vacuum filtration
466.00€ - 489.60€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11752754
|
DWK Life Sciences
953760-2002 |
2000 mL |
466.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11702794
|
DWK Life Sciences
953760-4002 |
4 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Heavy-wall borosilicate glass provides mechanical strength for vacuum filtration
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
- KimCote™ plastic safety coating
- ≠2 side arm for connection to 0..25 in. (6mm) I.D. flexible tubing
- 125mL flask: With No. 5 stopper joint
- 1, 2 and 4L flasks: With No. 8 stopper joint
Specifica
Borosilicate Glass |